Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12473.36
A12473.36EA 60.4 EUR InStock
A12473.36
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99%
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Purity: 99% CAS No.: 7783-85-9 Molecular Formula: H8FeN2O8S2.6H2O Formula Weight: 392.13 (284.04anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 100° dec. MDL No.: MFCD00150530
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: ∼ 100 °C (dec.)
Densité: 1.864
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité