Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: S-n-Butyrylthiocholine iodide, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammonium iodide, 2-(Butyrylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammonium iodide, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammonium iodide
A12622.06 A12622.14
A12622.06EA 69.1 EUR InStock
A12622.06 A12622.14
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥98%
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium
Purity: 98% CAS No.: 1866-16-6 Molecular Formula: C9H20INOS Formula Weight: 317.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 3729509 MDL No.: MFCD00011845
Formule: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 317,23 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011845
Numéro CAS: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité