β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1272.0025
A1272.0025EA 335 EUR InStock
A1272.0025
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063255
Numéro CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité