Acide difluoroacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12787.14
A12787.14EA 362 EUR InStock
A12787.14
Acide difluoroacétique ≥98%
Acide difluoroacétique
Purity: 98% CAS No.: 381-73-7 Molecular Formula: F2CHCO2H Formula Weight: 96.03 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.3430 Odour: Pungent Melting Point: -1° Boiling Point: 132-134° Beilstein Reference: 1098588 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004220
Formule: C₂H₂F₂O₂
MW: 96,03 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.526
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004220
Numéro CAS: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité