Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroacétonitrile ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

A12825.22
A12825.22EA 0 EUR InStock
A12825.22
Chloroacétonitrile ≥98%
Chloroacétonitrile


Formule: C₂H₂ClN
MW: 75,5 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 1.195
Point d'éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001885
Numéro CAS: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
ONU: 2668
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité