Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse exempt de peroxydes

Fournisseur: PanReac AppliChem

A1284.0100
A1284.0100EA 0 EUR InStock
A1284.0100
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse exempt de peroxydes
Tween® 20 (Polysorbate)


Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Peroxide (as H2O2) max. 0.0001 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité