2,4-Diméthyl-3-pentanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
A12875.22
A12875.22EA 36.4 EUR InStock
A12875.22
2,4-Diméthyl-3-pentanone ≥98%
2,4-Diméthyl-3-pentanone
Purity: 98%
CAS No.: 565-80-0
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3990
Melting Point: -69°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 773782
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008918
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0.803
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008918
Numéro CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
ONU: 1224
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité