Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12885.03
A12885.03EA 168 EUR InStock
A12885.03
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 98%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Purity: 98% CAS No.: 13406-29-6 Molecular Formula: C21H12F9P Formula Weight: 466.29 Melting Point: 72-75° MDL No.: MFCD00058883
Formule: C₂₁H₁₂F₉P
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058883
Numéro CAS: 13406-29-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité