6-Nitroindole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12927.03
A12927.03EA 71.5 EUR InStock
A12927.03
6-Nitroindole ≥97%
6-Nitroindole
Purity: 97% CAS No.: 4769-96-4 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 135977
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051497
Numéro CAS: 4769-96-4
EINECS: 225-311-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité