3-Nitro-o-crésol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13002.14
A13002.14EA 399 EUR InStock
A13002.14
3-Nitro-o-crésol 96%
3-Nitro-o-crésol
Purity: 96% CAS No.: 5460-31-1 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Phenol-like Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 1946057 UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007241
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007241
Numéro CAS: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité