3-Phénylpropionate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-Phenylpropionate, Ethyl hydrocinnamate, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl dihydrocinnamate, Hydrocinnamic acid ethyl ester
A13055.18
A13055.18EA 47.9 EUR InStock
A13055.18
3-Phénylpropionate d'éthyle ≥98%
3-Phénylpropionate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 2021-28-5 Molecular Formula: C6H5CH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 118°/3mm Beilstein Reference: 1910432 MDL No.: MFCD00009206
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (3 mmHg)
Densité: 1.016
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009206
Numéro CAS: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité