2,3-Diméthyl-2-butène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13201.06
A13201.06EA 38.6 EUR InStock
A13201.06
2,3-Diméthyl-2-butène ≥97%
2,3-Diméthyl-2-butène
Purity: 97%
CAS No.: 563-79-1
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Mild
Melting Point: -75°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1361357
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008897
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.705
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008897
Numéro CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
ONU: 3295
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité