Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Téréphtalate de diméthyle ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

A13220.36
A13220.36EA 40.1 EUR InStock
A13220.36
Téréphtalate de diméthyle ≥99%
Téréphtalate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 120-61-6 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 146°(294°F) Melting Point: 140-143° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1107185 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00008440


Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 140…143 °C
Densité: 1.290
Point d'éclair: 146 °C (294 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008440
Numéro CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 14,9162
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité