Chlorure de piperidinium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13243.22
A13243.22EA 49 EUR InStock
A13243.22
Chlorure de piperidinium ≥99%
Chlorure de piperidinium
Purity: 99% CAS No.: 6091-44-7 Molecular Formula: C5H11N.HCl Formula Weight: 121.61 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 245-248° Beilstein Reference: 3611699 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012770
Formule: C₅H₁₂ClN
MW: 121,61 g/mol
Point de fusion: 245…248 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012770
Numéro CAS: 6091-44-7
EINECS: 228-033-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité