Acide 2-benzoylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13281.30
A13281.30EA 114 EUR InStock
A13281.30
Acide 2-benzoylbenzoïque ≥98%
Acide 2-benzoylbenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 85-52-9 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Odour: Odourless Melting Point: 127-130° Boiling Point: 257° Beilstein Reference: 1107841 MDL No.: MFCD00002472
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 257 °C
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002472
Numéro CAS: 85-52-9
EINECS: 201-612-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité