di-Phosphore pentaoxyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13348.0E
A13348.0EEA 126 EUR InStock
A13348.0E
di-Phosphore pentaoxyde ≥98%
di-Phosphore pentaoxyde
Purity: 98% CAS No.: 1314-56-3 Molecular Formula: P2O5 Formula Weight: 141.94 Odour: Weak Melting Point: 340° Boiling Point: 360° subl. Merck Reference: 14,7355 UN No.: 1807 MDL No.: MFCD00011440
Formule: P₂O₅
Point d'ébullition: 360 °C (subl.)
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.39
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7355
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité