Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether diméthylique du diéthylèneglycol ≥99% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

A13397.AP
A13397.APEA 59 EUR InStock
A13397.AP
Ether diméthylique du diéthylèneglycol ≥99% stabilisé
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Stabilized with 100 ppm BHT

Purity: 99% CAS No.: 111-96-6 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Ether-like Melting Point: -64° Boiling Point: 161-162° Beilstein Reference: 1736101 Merck Reference: 14,3165 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008503


Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 161…162 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.944
Point d'éclair: 51 °C (124 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008503
Numéro CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3165
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité