Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Ornithine hydrochloride

Fournisseur: PanReac AppliChem

A1343.1000
A1343.1000EA 824 EUR InStock
A1343.1000
L(+)-Ornithine hydrochloride
L(+)-Ornithine hydrochloride


Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité