1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13471.14
A13471.14EA 363 EUR InStock
A13471.14
1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène ≥99%
1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène
Purity: 99% CAS No.: 886-66-8 Molecular Formula: C6H5CC≡CC≡CC6H5 Formula Weight: 202.26 Melting Point: 86-87° Beilstein Reference: 1910105
Formule: (C₆H₅)CCCC(C₆H₅)
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1.163 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004787
Numéro CAS: 886-66-8
EINECS: 212-953-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité