5-Hydroxy-L-tryptophane hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13954.03
A13954.03EA 40.4 EUR InStock
A13954.03
5-Hydroxy-L-tryptophane hydraté 98%
5-Hydroxy-L-tryptophane hydraté
For routes to 2-bromo-5-hydroxytryptophan derivatives, see: Synthesis, 28 (1996).
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃·xH₂O
Point de fusion: 258 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064341
Numéro CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4847
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité