2-Amino-4-nitrophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13964.14
A13964.14EA 87 EUR InStock
A13964.14
2-Amino-4-nitrophénol 98%
2-Amino-4-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 99-57-0 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 776533
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 141…145 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007695
Numéro CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité