Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide anthracène-9-carboxylique ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A14049.09
A14049.09EA 56.6 EUR InStock
A14049.09
Acide anthracène-9-carboxylique ≥98%
9-Anthracenecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 723-62-6
Molecular Formula: C15H10O2
Formula Weight: 222.24
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 1875336


Formule: C₁₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 411 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼218 °C (dec.)
Densité: 1.397 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001257
Numéro CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité