Triphénylphosphine 99%, en paillettes
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14089.30 A14089.0B A14089.0I
A14089.30EA 59.2 EUR InStock
A14089.30 A14089.0B A14089.0I
Triphénylphosphine 99%, en paillettes
Triphénylphosphine
Purity: 99% CAS No.: 603-35-0 Molecular Formula: (C6H5)3P Formula Weight: 262.29 Flash Point: 181°(358°F) Physical Form: Flakes Density: 1.200 Appearance: White to pale cream Odour: Mild Melting Point: 79-81° Boiling Point: 360° Solubility: Insoluble in water. Soluble in benzene, acetone, carbon tetrachloride, ether, and glacial acetic acid Beilstein Reference: 610776 Merck Reference: 14,9743 MDL No.: MFCD00003043
In the synthesis of organic compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds, and as a polymerization initiator
Formule: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 79…81 °C
Densité: 1.200
Point d'éclair: 181 °C (358 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,9743
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité