L-Thréonine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
A1419.1000
A1419.1000EA 397 EUR InStock
A1419.1000
L-Thréonine
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité