Ethyl chlorofluoroacetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14196.14
A14196.14EA 173 EUR InStock
A14196.14
Ethyl chlorofluoroacetate ≥98%
Ethyl chlorofluoroacetate
Purity: 98% CAS No.: 401-56-9 Molecular Formula: ClFCHCO2CH2CH3 Formula Weight: 140.54 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.3960 Odour: Pungent Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 1748679 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00039333
Formule: C₄H₆ClFO₂
Point d'ébullition: 128…130 °C
Densité: 1.225
Point d'éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039333
Numéro CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité