Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14274.22
A14274.22EA 45.4 EUR InStock
A14274.22
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque ≥99%
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque
Purity: 99+%
CAS No.: 118-41-2
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: 168-171°
Boiling Point: 225-226°/10mm
MDL No.: MFCD00002501
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point d'ébullition: 225…226 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 168…171 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (24.95 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002501
Numéro CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité