2,4-Dibromo-6-fluoroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14435.14
A14435.14EA 73 EUR InStock
A14435.14
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 141474-37-5 Molecular Formula: C6H4Br2FN Formula Weight: 268.92 Melting Point: 62-64° Beilstein Reference: 6289292 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042230
Formule: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042230
Numéro CAS: 141474-37-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité