Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14576.06
A14576.06EA 65.9 EUR InStock
A14576.06
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 98-31-7 Molecular Formula: C6H3Cl3O2S Formula Weight: 245.51 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Melting Point: 20-22° Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 1956417 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041255
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1.572
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041255
Numéro CAS: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité