Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetylphthalimide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Acetylisoindoline-1,3-dione

A14855.06
A14855.06EA 46.6 EUR InStock
A14855.06
N-Acetylphthalimide 97%
N-Acetylphthalimide
Purity: 97% CAS No.: 1971-49-9 Molecular Formula: C10H7NO3 Formula Weight: 189.17 Melting Point: 135-139° Beilstein Reference: 144637 MDL No.: MFCD00023054


Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Point de fusion: 135…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023054
Numéro CAS: 1971-49-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité