Carbenicilline sel disodique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
A1491.0005 A1491.0010
A1491.0005EA 147 EUR InStock
A1491.0005 A1491.0010
Carbenicilline sel disodique
Carbenicilline sel disodique
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422,363 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité