5-Iodoindoline-2,3-dione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14988.06
A14988.06EA 51 EUR InStock
A14988.06
5-Iodoindoline-2,3-dione ≥97%
5-Iodoindoline-2,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 20780-76-1 Molecular Formula: C8H4INO2 Formula Weight: 273.03 Melting Point: ca 276° dec. Beilstein Reference: 131248
Formule: C₈H₄INO₂
Point de fusion: ∼ 276 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016899
Numéro CAS: 20780-76-1
EINECS: 244-035-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité