Amino-4-dichloro-2,6-pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
A15030.06
A15030.06EA 136 EUR InStock
A15030.06
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine ≥98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 2587-02-2 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Odour: Unpleasant Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 114351 MDL No.: MFCD00052832
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052832
Numéro CAS: 2587-02-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité