N-Éthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15060.0F
A15060.0FEA 120 EUR InStock
A15060.0F
N-Éthylaniline ≥97%
N-Éthylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 103-69-5
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Odourless
Melting Point: -64°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 507468
Merck Reference: 14,3764
UN No.: 2272
MDL No.: MFCD00009025
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 204…205 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.961
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009025
Numéro CAS: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
ONU: 2272
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3764
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité