Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione

A15118.22
A15118.22EA 580 EUR InStock
A15118.22
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione ≥98%
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
Purity: 98%
CAS No.: 1118-71-4
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 72-73°/6mm
Beilstein Reference: 1447269
MDL No.: MFCD00008848


Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 0.889
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008848
Numéro CAS: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité