Ácido 5-chloro-2-tenoico ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
A15209.22
A15209.22EA 364 EUR InStock
A15209.22
Ácido 5-chloro-2-tenoico ≥98%
Ácido 5-chloro-2-tenoico
Purity: 98% CAS No.: 24065-33-6 Molecular Formula: C5H3ClO2S Formula Weight: 162.60 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 118361
Formule: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041426
Numéro CAS: 24065-33-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité