2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15318.06
A15318.06EA 111 EUR InStock
A15318.06
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 3430-21-5 Molecular Formula: C6H7BrN2 Formula Weight: 187.04 Odour: Unpleasant Melting Point: 90-94° Beilstein Reference: 386426 MDL No.: MFCD00068232
Formule: C₆H₇BrN₂
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068232
Numéro CAS: 3430-21-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité