Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Urobilinogen 25 g/l en solution aqueuse

Fournisseur: PanReac AppliChem

A1536.0025
A1536.0025EA 0 EUR InStock
A1536.0025
Urobilinogen 25 g/l en solution aqueuse
Urobilinogen


Formule: C₃₃H₄₂-50N₄O₆
Numéro CAS: 14684-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid (Aqueous solution)
Storage −20 °C under argon
Assay 25 g/l
4 ml contain 100 mg
pH 13,2±0,2 (20 °C)
Bilirubin Max. 1%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité