1,4-Diéthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15385.14
A15385.14EA 44 EUR InStock
A15385.14
1,4-Diéthoxybenzène ≥98%
1,4-Diéthoxybenzène
Purity: 98%
CAS No.: 122-95-2
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 245-248°
MDL No.: MFCD00015146
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 245…248 °C
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015146
Numéro CAS: 122-95-2
EINECS: 204-585-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité