Furil 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15386.14
A15386.14EA 358 EUR InStock
A15386.14
Furil 98%
Furil
Purity: 98% CAS No.: 492-94-4 Molecular Formula: C10H6O4 Formula Weight: 190.15 Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 383882 MDL No.: MFCD00003241
Formule: C₁₀H₆O₄
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003241
Numéro CAS: 492-94-4
EINECS: 207-766-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité