(4-Chlorophenoxy)acetonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
A15389.14
A15389.14EA 76.2 EUR InStock
A15389.14
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile ≥98%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3598-13-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 45-49° Boiling Point: 149-150°/15mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00031535
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,60 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 45…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031535
Numéro CAS: 3598-13-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité