Allantoin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15571.30 A15571.0B A15571.0I
A15571.30EA 57.7 EUR InStock
A15571.30 A15571.0B A15571.0I
Allantoin ≥98%
Allantoin
Purity: 98% CAS No.: 97-59-6 Molecular Formula: C4H6N4O3 Formula Weight: 158.12 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 102364 Merck Reference: 14,258 MDL No.: MFCD00005260
Formule: C₄H₆N₄O₃
MW: 158,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005260
Numéro CAS: 97-59-6
EINECS: 202-592-8
Merck Index: 14,258
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité