2-Chlorobenzylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanamine
A15594.14
A15594.14EA 46 EUR InStock
A15594.14
2-Chlorobenzylamine 96%
2-Chlorobenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 89-97-4 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5620 Odour: Amine-like Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 907186 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008108
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C
Densité: 1.170
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008108
Numéro CAS: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité