4-tert-Butylcyclohexanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15612.22
A15612.22EA 59.5 EUR InStock
A15612.22
4-tert-Butylcyclohexanone ≥99%
4-tert-Butylcyclohexanone
Purity: 99%
CAS No.: 98-53-3
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 96°(204°F)
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 113-116°/20mm
Beilstein Reference: 507309
MDL No.: MFCD00001642
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 113…116 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 47…51 °C
Densité: 0.893
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001642
Numéro CAS: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité