α-Chloro-4-nitrotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15749.30
A15749.30EA 304 EUR InStock
A15749.30
α-Chloro-4-nitrotoluène ≥99%
α-Chloro-4-nitrotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 100-14-1
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 387187
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007374
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…74 °C
Densité: 1.5647 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007374
Numéro CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité