1,3,5-Trifluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15984.06
A15984.06EA 75.8 EUR InStock
A15984.06
1,3,5-Trifluorobenzène ≥98%
1,3,5-Trifluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 372-38-3
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -7 to -4°
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1906457
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000333
Formule: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C
Point de fusion: –7 …–4 °C
Densité: 1.279
Point d'éclair: –7 °C (19 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000333
Numéro CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
ONU: 2387
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité