Theophyllin monohydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15997.30 A15997.18 A15997.0B
A15997.30EA 82.8 EUR InStock
A15997.30 A15997.18 A15997.0B
Theophyllin monohydrate ≥99%
Theophyllin monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 5967-84-0 Molecular Formula: C7H8N4O2.H2O Formula Weight: 198.18 (180.16anhy) Odour: Odourless Melting Point: 270-274° Beilstein Reference: 13463 Merck Reference: 14,9285 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00151659
Formule: C₇H₈N₄O₂·1H₂O
Point de fusion: 270…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151659
Numéro CAS: 5967-84-0
EINECS: 200-385-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9285
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité