Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Éthylphtalimide ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

A16014.06
A16014.06EA 45.5 EUR InStock
A16014.06
N-Éthylphtalimide ≥98%
N-Éthylphtalimide
Purity: 98% CAS No.: 5022-29-7 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 132094


Formule: C₁₀H₉NO₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014583
Numéro CAS: 5022-29-7
EINECS: 225-707-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité