4-Chloro-3-fluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16029.14
A16029.14EA 454 EUR InStock
A16029.14
4-Chloro-3-fluorophénol ≥98%
4-Chloro-3-fluorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 348-60-7
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Flash Point: >110°(230°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 84°/44mm
Beilstein Reference: 3236440
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042583
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (44 mmHg)
Point de fusion: 50…54 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042583
Numéro CAS: 348-60-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité