Perchlorate de lithium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16059.22
A16059.22EA 55.1 EUR InStock
A16059.22
Perchlorate de lithium ≥98%
Perchlorate de lithium
Formule: ClLiO₄
Point d'ébullition: 430 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236…237 °C
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011079
Numéro CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité