Benzéthonium chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16142.22
A16142.22EA 52.8 EUR InStock
A16142.22
Benzéthonium chlorure ≥97%
Benzéthonium chlorure
Purity: 97% CAS No.: 121-54-0 Molecular Formula: C27H42ClNO2 Formula Weight: 448.10 Odour: Odourless Melting Point: 157-165° Beilstein Reference: 3898548 Merck Reference: 14,1074 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00011742
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
Point de fusion: 157…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1074
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité